Sodio azide
1 KIT
Codice catalogo EURLEMR209500
Nome del fornitore: EUROCLONE
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Sodium triazide
- Numero CAS:26628-22-8
- Formula:NaN₃
- Numero MDL:MFCD00003536
- Molecular Weight:65.01 g/mol
- IndexMerck:13,08653
- Punto di fusione:275 °C
- Densità:1,85 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:247-852-1
- UN:1687
- ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 KIT
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



