Ribonuclease A
Bottiglia di vetro, 100 mg
Codice catalogo EURLEMR199100
Nome del fornitore: EUROCLONE
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mg
- Sinonimi degli enzimi:RNase A
- Cat. No.:EURLEMR199100
- Nome dell'enzima:Ribonuclease A
- Condizioni di conservazione:Freezer
- N. MDL:MFCD00132184
- CAS No.:9001-99-4