Potassio solfato
1 KIT
EURLEMR197500
: 7778-80-5
- :7778-80-5
- :K₂SO₄
- :MFCD00011388
- :174.26 g/mol
- :13,07759
- :1698 °C (1013 hPa)
- :1069 °C
- :2,66 g/cm³ (20 °C)
- :Ambiente
- :231-915-5
- Conf:1 KIT
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals



