Potassio solfato
Glass bottle for solids, 1 kg
Codice catalogo EURLEMR197001
Nome del fornitore: EUROCLONE
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:7778-80-5
- Formula:K₂SO₄
- Numero MDL:MFCD00011388
- Molecular Weight:174.26 g/mol
- IndexMerck:13,07759
- Punto di ebollizione:1698 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:1069 °C
- Densità:2,66 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-915-5
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 kg
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



