Orders LinkContactUsLinkComponent
N,N-Dimetilformammide
N,N-Dimetilformammide
1 KIT
Codice catalogo EURLEMR177001
Infiammabile
Salute
Irritante
Nome del fornitore:   EUROCLONE
N,N-Dimetilformammide
Codice catalogo EURLEMR177001
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Numero CAS:  68-12-2
N,N-Dimetilformammide
N,N-Dimetilformammide
1 KIT
Numero CAS:  68-12-2
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Sinonimi:  Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
  • Numero CAS:68-12-2
  • Formula:HCON(CH₃)₂
  • Numero MDL:MFCD00003284
  • Molecular Weight:73.09 g/mol
  • IndexMerck:13,03269
  • Punto di ebollizione:153 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–61 °C
  • Densità:0,949 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:57,5 °C (coppa chiusa)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-679-5
  • UN:2265
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119475605-32
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 KIT
Specifiche