Orders LinkContactUsLinkComponent
Metanolo
1 KIT
  EURLEMR173025
 :   EUROCLONE
Metanolo
  EURLEMR173025
 :  EUROCLONE
 :  67-56-1
Metanolo
Metanolo
1 KIT
 :  67-56-1
1 * 1 KIT
 :  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  •  :67-56-1
  •  :CH₃OH
  •  :MFCD00004595
  •  :32.04 g/mol
  •  :13,05984
  •  :64,6 °C (1013 hPa)
  •  :–98 °C
  •  :0,7918 g/cm³ (20 °C)
  •  :11 °C (coppa chiusa)
  •  :Ambiente
  •  :200-659-6
  •  :1230
  •  :3,II
  •  :01-2119433307-44
  • Conf:
    1 KIT