Orders LinkContactUsLinkComponent
Litio cloruro
1 KIT
  EURLEMR163100
 :   EUROCLONE
Litio cloruro
  EURLEMR163100
 :  EUROCLONE
 :  7447-41-8
Litio cloruro
1 KIT
 :  7447-41-8
1 * 1 KIT
  •  :7447-41-8
  •  :LiCl
  •  :MFCD00011078
  •  :42.39 g/mol
  •  :13,05550
  •  :1382 °C (1013 hPa)
  •  :614 °C
  •  :2,07 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambiente
  •  :231-212-3
  • Conf:
    1 KIT