Orders LinkContactUsLinkComponent
Imidazolo | Avantor
Imidazolo
1 KIT
Codice catalogo EURLEMR155010
Corrosivo
Salute
Irritante
Nome del fornitore:   EUROCLONE
Imidazolo
Codice catalogo EURLEMR155010
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Numero CAS:  288-32-4
Imidazolo
Imidazolo
1 KIT
Numero CAS:  288-32-4
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Sinonimi:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • Numero CAS:288-32-4
  • Formula:C₃H₄N₂
  • Numero MDL:MFCD00005183
  • Molecular Weight:68.08 g/mol
  • IndexMerck:13,04935
  • Punto di ebollizione:255 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:89…90 °C
  • Densità:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:135 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:206-019-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 KIT
Specifiche