Orders LinkContactUsLinkComponent
Glicina
Glicina
1 KIT
  EURLEMR146500
 :   EUROCLONE
Glicina
  EURLEMR146500
 :  EUROCLONE
 :  56-40-6
Glicina
Glicina
1 KIT
 :  56-40-6
1 * 1 KIT
 :  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  •  :56-40-6
  •  :NH₂CH₂COOH
  •  :MFCD00008131
  •  :75.07 g/mol
  •  :13,04504
  •  :181 °C (1013 hPa)
  •  :83 °C
  •  :1,64 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambiente
  •  :200-272-2
  • Conf:
    1 KIT