EDTA
1 KIT
Codice catalogo EURLEMR128500
Nome del fornitore: EUROCLONE
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
- Numero CAS:60-00-4
- Formula:C₁₀H₁₆N₂O₈
- Numero MDL:MFCD00003541
- Molecular Weight:292.25 g/mol
- IndexMerck:13,03546
- Punto di ebollizione:614 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:220 °C
- Densità:0,86 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:>100 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-449-4
- REACH:01-2119486399-18
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 KIT
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



