D(+)-Mannosio
Glass bottle for solids, 250 g
EURLEMR118250
: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
- :3458-28-4
- :C₆H₁₂O₆
- :MFCD00064122
- :180.16 g/mol
- :13,05772
- :376 °C (1013 hPa)
- :133 °C
- :1,539 g/cm³ (20 °C)
- :Ambiente
- :222-392-4
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:250 g