Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Mannosio
1 KIT
  EURLEMR118100
 :   EUROCLONE
D(+)-Mannosio
  EURLEMR118100
 :  EUROCLONE
 :  3458-28-4
D(+)-Mannosio
1 KIT
 :  3458-28-4
1 * 1 KIT
 :  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  •  :3458-28-4
  •  :C₆H₁₂O₆
  •  :MFCD00064122
  •  :180.16 g/mol
  •  :13,05772
  •  :376 °C (1013 hPa)
  •  :133 °C
  •  :1,539 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambiente
  •  :222-392-4
  • Conf:
    1 KIT
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..