D(+)-Biotina
1 KIT
Codice catalogo EURLEMR115001
Nome del fornitore: EUROCLONE
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
- Numero CAS:58-85-5
- Formula:C₁₀H₁₆N₂O₃S
- Numero MDL:MFCD00005541
- Molecular Weight:244.31 g/mol
- IndexMerck:13,01231
- Punto di fusione:232…233 °C
- Densità:1,41 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:200-399-3
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 KIT