Ammonio solfato
5 kg
Codice catalogo EURLEMR091005
Nome del fornitore: EUROCLONE
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
- Numero CAS:7783-20-2
- Formula:(NH₄)₂SO₄
- Numero MDL:MFCD00003391
- Molecular Weight:132.14 g/mol
- IndexMerck:13,00559
- Punto di fusione:336…339 °C
- Densità:1,78 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-984-1
- REACH:01-2119455044-46
Specifiche
Specifiche
- Conf:5 kg
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



