Ammonio solfato
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalog # EURLEMR091001
Supplier: EUROCLONE
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
- CAS Number:7783-20-2
- Formula:(NH₄)₂SO₄
- MDL Number:MFCD00003391
- Molecular Weight:132.14 g/mol
- Merck Index:13,00559
- Melting Pt:336…339 °C
- Density:1,78 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Ambiente
- EINECS:231-984-1
- REACH:01-2119455044-46
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 kg
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



