Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonio acetato
Ammonio acetato
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo EURLEMR088001
Irritante
Nome del fornitore:   EUROCLONE
Ammonio acetato
Codice catalogo EURLEMR088001
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Numero CAS:  631-61-8
Ammonio acetato
Ammonio acetato
Bottiglia di vetro, 1 kg
Numero CAS:  631-61-8
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Acetic acid ammonium salt
  • Numero CAS:631-61-8
  • Formula:H₃CCOONH₄
  • Numero MDL:MFCD00013066
  • Molecular Weight:77.08 g/mol
  • IndexMerck:13,00495
  • Punto di fusione:114 °C
  • Densità:1,17 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:136 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:211-162-9
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 kg