Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Agar
1 KIT
Codice catalogo EURLEMR083500
Nome del fornitore:   EUROCLONE
Agar
Codice catalogo EURLEMR083500
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Numero CAS:  9002-18-0
Agar
Agar
1 KIT
Numero CAS:  9002-18-0
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Sinonimi:  Agar Agar
  • Numero CAS:9002-18-0
  • Numero MDL:MFCD00081288
  • IndexMerck:13,00184
  • Punto di fusione:90 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:232-658-1
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 KIT
Specifiche