Actinomicin D
Glass bottle for solids, 100 mg
EURLEMR082100
: 50-76-0
- :50-76-0
- :C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
- :MFCD00005033
- :1255.5 g/mol
- :3462
- :6.1,III
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 mg
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals