Actinomicin D
Glass bottle for solids, 5 mg
Codice catalogo EURLEMR082005
Nome del fornitore: EUROCLONE
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:50-76-0
- Formula:C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
- Numero MDL:MFCD00005033
- Molecular Weight:1255.5 g/mol
- UN:3462
- ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 mg