Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), 1 KIT
Codice catalogo EURLEMR063001
Nome del fornitore: EUROCLONE
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Codice catalogo EURLEMR063001
Nome del fornitore: EUROCLONE
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Descrizione:TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)