Ammonio persolfato (APS)
Glass bottle for solids, 250 g
Codice catalogo EURLEMR025250
Nome del fornitore: EUROCLONE
Ammonio persolfato (APS)
Codice catalogo EURLEMR025250
Nome del fornitore: EUROCLONE
Numero CAS: 7727-54-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
- Numero CAS:7727-54-0
- Formula:(NH₄)₂S₂O₈
- Numero MDL:MFCD00003390
- Molecular Weight:228.2 g/mol
- IndexMerck:13,00545
- Punto di fusione:120 °C
- Densità:1,98 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-786-5
- UN:1444
- ADR:5.1,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:250 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



