Cesio cloruro
Glass bottle for solids, 250 g
Codice catalogo EURLEMR016250
Nome del fornitore: EUROCLONE
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Cesium Chloride
- Numero CAS:7647-17-8
- Formula:CsCl
- Numero MDL:MFCD00010955
- Molecular Weight:168.36 g/mol
- IndexMerck:13,02021
- Punto di ebollizione:1303 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:646 °C
- Densità:3,7808 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-600-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:250 g