Formammide
bottiglia in vetro, 100 mL
EURLEMR015100
: Carbamaldehyde
- :75-12-7
- :HCONH₂
- :MFCD00007941
- :45.04 g/mol
- :13,04261
- :210 °C (1013 hPa)
- :2 °C
- :1,1334 g/cm³ (20 °C)
- :79 °C
- :Refrigerata
- :200-842-0
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL