Buffer, HEPES solution (1 mol/L)
HEPES buffer solution (1 mol/l), bottiglia in vetro, 500 mL
Codice catalogo EURLECM0180L
Nome del fornitore: EUROCLONE
Buffer, HEPES solution (1 mol/L)
Codice catalogo EURLECM0180L
Nome del fornitore: EUROCLONE
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Descrizione:HEPES buffer solution (1 mol/l)