Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, HEPES solution (1 mol/L)
Buffer, HEPES solution (1 mol/L)
HEPES buffer solution (1 mol/l), bottiglia in vetro, 100 mL
Codice catalogo EURLECM0180D-1
Nome del fornitore:   EUROCLONE
Buffer, HEPES solution (1 mol/L)
Codice catalogo EURLECM0180D-1
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Numero CAS:  
Buffer, HEPES solution (1 mol/L)
HEPES buffer solution (1 mol/l), bottiglia in vetro, 100 mL
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    HEPES buffer solution (1 mol/l)