Gouges, Aesculap®
Gouge, straight, Wagner, 15 mm, 340 mm
Codice catalogo AESCND125R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Wagner
- Larghezza:15 mm
- Descrizione:Gouge, straight
- Lunghezza:340 mm
- Seq:48