Orders LinkContactUsLinkComponent
Gouges, Aesculap®
Gouge, straight, Wagner, 9 mm, 340 mm
  AESCND124R
 :   Aesculap
Gouges, Aesculap®
  AESCND124R
 :  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge, straight, Wagner, 9 mm, 340 mm
1 * 1 ST
  • Tipo:
    Wagner
  • Larghezza:
    9 mm
  • Descrizione:
    Gouge, straight
  • Lunghezza:
    340 mm
  • Seq:
    47