Gouges, Aesculap®
Gouge, inclined forward, Wagner, 9 mm, 340 mm
Codice catalogo AESCND120R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Wagner
- Larghezza:9 mm
- Descrizione:Gouge, inclined forward
- Lunghezza:340 mm
- Seq:45