Gouges, Aesculap®
Swan neck gouge, double curved, -, 25 mm, 290 mm
Codice catalogo AESCND118R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:-
- Larghezza:25 mm
- Descrizione:Swan neck gouge, double curved
- Lunghezza:290 mm
- Seq:58
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..