Filter papers, reusable, Aesculap®
171×231 mm
Codice catalogo AESCJK092
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Reusable filters for 1000 cleaning and sterilisation cycles.
Specifiche
- Seq:02
- Taglia:171×231 mm