Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter papers, reusable, Aesculap®
Filter papers, reusable, Aesculap®
225×225 mm
Katalognr. AESCJK089
Anbieter:   Aesculap
Filter papers, reusable, Aesculap®
Katalognr. AESCJK089
Anbieter:  Aesculap
Filter papers, reusable, Aesculap®
225×225 mm
Preis
SFr. 478.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Reusable filters for 1000 cleaning and sterilisation cycles.
Technische Daten
  • Seq:
    04
  • Taglia:
    225×225 mm