Orders LinkContactUsLinkComponent
Coagulation forceps, standard, Aesculap®
Coagulation forceps, standard, Aesculap®
Sharp, 125 mm, 1,1 mm
Codice catalogo AESCGK809R
Nome del fornitore:   Aesculap
Coagulation forceps, standard, Aesculap®
Codice catalogo AESCGK809R
Nome del fornitore:  Aesculap
Coagulation forceps, standard, Aesculap®
Sharp, 125 mm, 1,1 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These forceps are made up of EURO tab connector and AESCULAP® tab connector.
Specifiche
  • Tipo:
    Sharp
  • Larghezza:
    1,1 mm
  • Lunghezza:
    125 mm
  • Seq:
    01