Bone cutting forceps, Aesculap®
Bone cutting forceps, Liston-Key, S-shaped for posterior rib ends, 255 mm
Codice catalogo AESCFO649R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Liston-Key, S-shaped for posterior rib ends
- Descrizione:Bone cutting forceps
- Lunghezza:255 mm
- Seq:10