Gouges, Aesculap®
Gouge for scoliose operating, Zielke, 9 mm, 230 mm
Codice catalogo AESCFL702R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Zielke
- Larghezza:9 mm
- Descrizione:Gouge for scoliose operating
- Lunghezza:230 mm
- Seq:40
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..