Gouges, Aesculap®
Gouge for scoliose operating, Zielke, 5,5 mm, 230 mm
Codice catalogo AESCFL701R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Zielke
- Larghezza:5,5 mm
- Descrizione:Gouge for scoliose operating
- Lunghezza:230 mm
- Seq:39