Gouges, Aesculap®
Gouge for taking grafts fro the ribs, Walter, 15 mm, 205 mm
Codice catalogo AESCFL585R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Walter
- Larghezza:15 mm
- Descrizione:Gouge for taking grafts fro the ribs
- Lunghezza:205 mm
- Seq:42