Gouges, Aesculap®
Gouge for taking grafts fro the ribs, Walter, 10 mm, 205 mm
Codice catalogo AESCFL583R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Walter
- Larghezza:10 mm
- Descrizione:Gouge for taking grafts fro the ribs
- Lunghezza:205 mm
- Seq:41