Gouges, Aesculap®
Gouge, Stille, 25 mm, 205 mm
Katalognr. AESCFL577R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Tipo:Stille
- Larghezza:25 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:205 mm
- Seq:37
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..