Gouges, Aesculap®
Gouge, Stille, 12 mm, 205 mm
Codice catalogo AESCFL574R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Stille
- Larghezza:12 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:205 mm
- Seq:34