Gouges, Aesculap®
Spongiosa gouge, -, 5 mm, 250 mm
Codice catalogo AESCFL441R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:-
- Larghezza:5 mm
- Descrizione:Spongiosa gouge
- Lunghezza:250 mm
- Seq:54