Orders LinkContactUsLinkComponent
Gouges, Aesculap®
Gouges, Aesculap®
Lamina gouge, cranked, Capener, 16 mm, 235 mm
Katalognr. AESCFL440R
Anbieter:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Katalognr. AESCFL440R
Anbieter:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Lamina gouge, cranked, Capener, 16 mm, 235 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Tipo:
    Capener
  • Larghezza:
    16 mm
  • Descrizione:
    Lamina gouge, cranked
  • Lunghezza:
    235 mm
  • Seq:
    53