Gouges, Aesculap®
Lamina gouge, cranked, Capener, 8 mm, 235 mm
Codice catalogo AESCFL438R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Capener
- Larghezza:8 mm
- Descrizione:Lamina gouge, cranked
- Lunghezza:235 mm
- Seq:51