Gouges, Aesculap®
Spongiosa gouge, Lexer, 10 mm, 280 mm
Codice catalogo AESCFL423R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Lexer
- Larghezza:10 mm
- Descrizione:Spongiosa gouge
- Lunghezza:280 mm
- Seq:57