Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer, 30 mm, 220 mm
Codice catalogo AESCFL418R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Lexer
- Larghezza:30 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:220 mm
- Seq:15