Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer, 15 mm, 220 mm
Codice catalogo AESCFL415R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Lexer
- Larghezza:15 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:220 mm
- Seq:12
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..