Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer, 7 mm, 220 mm
Catalog # AESCFL412R
Supplier: Aesculap
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Tipo:Lexer
- Larghezza:7 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:220 mm
- Seq:10
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..