Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer-Mini, 10 mm, 180 mm
Codice catalogo AESCFL393R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Lexer-Mini
- Larghezza:10 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:180 mm
- Seq:19