Orders LinkContactUsLinkComponent
Gouges, Aesculap® | Avantor
Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer-Mini, 8 mm, 180 mm
  AESCFL392R
 :   Aesculap
Gouges, Aesculap®
  AESCFL392R
 :  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer-Mini, 8 mm, 180 mm
1 * 1 ST
  • Tipo:
    Lexer-Mini
  • Larghezza:
    8 mm
  • Descrizione:
    Gouge
  • Lunghezza:
    180 mm
  • Seq:
    18