Gouges, Aesculap®
Gouge, Alexander, 7 mm, 170 mm
Codice catalogo AESCFL343R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Alexander
- Larghezza:7 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:170 mm
- Seq:06