Gouges, Aesculap®
Gouge, Partsch, 5 mm, 170 mm
Codice catalogo AESCFL225R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Partsch
- Larghezza:5 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:170 mm
- Seq:29
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..